Learn More
Bohlender™ Recipientes de inmersor BOLA™, 230 mm de altura
Código de producto. 17127374
Cambiar vista
Click to view available options
Material:
Politetrafluoroetileno (PTFE)
Tamaño de la unidad:
cada uno
Código de producto. Material Tamaño de la unidad
17127374 Politetrafluoroetileno (PTFE) cada uno
1 options
Código de producto. 17127374 Proveedor Bohlender™ N.º de proveedor H113824
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    486.44€
    279.91€ / paquete de 1
    Ahorro 206.53€
    42% Descuento
Fecha estimada de envoi: 01-12-2026
Recipientes para inmersor para inmersión o lavado de sólidos en sustancias agresivas o puras.
  • Con asa y orificios en la pared y en la parte inferior
Especificaciones
Descripción Diámetro del orificio de 12 mm
Material Politetrafluoroetileno (PTFE)
Altura (imperial) 9 in
Fondo (imperial) 5,5 in
Fondo (métrico) 140 mm
Diámetro interior (imperial) 3,7 in
Diámetro exterior (imperial) 3,9 in
Diámetro exterior (métrico) 100 mm
Diámetro interior (métrico) 95 mm
Altura (métrico) 230 mm