Learn More
Bohlender™ Recipientes de inmersor BOLA™, 175 mm de altura
Código de producto. 17117374
Cambiar vista
Click to view available options
Material:
Politetrafluoroetileno (PTFE)
Tamaño de la unidad:
cada uno
Código de producto. Material Tamaño de la unidad
17117374 Politetrafluoroetileno (PTFE) cada uno
1 options
Código de producto. 17117374 Proveedor Bohlender™ N.º de proveedor H113816
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    326.53€
    170.55€ / paquete de 1
    Ahorro 155.98€
    47% Descuento
Fecha estimada de envoi: 04-01-2027
Recipientes para inmersor para inmersión o lavado de sólidos en sustancias agresivas o puras.
  • Con asa y orificios en la pared y en la parte inferior
Especificaciones
Descripción Diámetro del orificio de 8 mm
Material Politetrafluoroetileno (PTFE)
Altura (imperial) 6,9 in
Fondo (imperial) 4 in
Fondo (métrico) 100 mm
Diámetro interior (imperial) 2,2 in
Diámetro exterior (imperial) 2,4 in
Diámetro exterior (métrico) 60 mm
Diámetro interior (métrico) 57 mm
Altura (métrico) 175 mm