Learn More
Bohlender™ Conectores BOLA™ para bolsas de muestras
Código de producto. 17126934
Cambiar vista
Click to view available options
Material:
Politetrafluoroetileno (PTFE)
Tamaño de la unidad:
paquete de 2
Código de producto. Material Tamaño de la unidad
17126934 Politetrafluoroetileno (PTFE) paquete de 2
1 options
Código de producto. 17126934 Proveedor Bohlender™ N.º de proveedor A22606
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    26.84€
    20.19€ / paquete de 2
    Ahorro 6.65€
    24% Descuento
Fecha estimada de envoi: 28-12-2026
Conectores de PTFE para bolsas de muestras.
  • Conectores para enroscar en las aberturas de las bolsas de muestras
  • Diámetro del orificio:3 mm
Especificaciones
Material Politetrafluoroetileno (PTFE)
Diámetro (imperial) 0,24 in
Diámetro (métrico) 6 mm