Learn More
Bohlender™ Embudo Buchner BOLA™
Código de producto. 17157524
Click to view available options
Capacidad (métrico):
135 mm
50 mL
75 mL
290 mL
Diámetro del filtro (métrico):
45 mm
55 mm
70 mm
90 mm
Altura (métrico):
94 mm
117 mm
142 mm
165 mm
Tamaño del cono:
45 mm
55 mm
70 mm
90 mm
Tamaño de la unidad:
cada uno
Código de producto. 17157524
Marca: Bohlender™ N165402
Solo quedan null
Añadir a la cesta
Añadir a la cesta
Embudo Buchner de PTFE de dos piezas adecuado para filtración en vacío.
  • Fabricado con PTFE
  • Versión desmontable de dos piezas en la parte superior e inferior para facilitar la limpieza y la eliminación de la torta de filtro
  • Adecuado para filtración en vacío
  • Tamaños y dimensiones nominales según DIN 12 905
  • Adecuado para papeles de filtro comerciales (no incluido en el alcance de la entrega)
  • Resistencia química universal
  • El medio solo está expuesto al PTFE
Especificaciones
Capacidad (métrico) 50 mL
Material Politetrafluoroetileno (PTFE)
Altura (métrico) 94 mm
Tamaño del cono 45 mm
Diámetro del filtro (métrico) 45 mm
Capacidad (imperial) 1,7 oz
Altura (imperial) 3,7 in