missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

Bohlender™ Frascos BOLA™ para aparatos de destilación

Código de producto. p-7237619
Cambiar vista
Click to view available options
Capacidad (métrico):
250 mL
500 mL
1000 mL
Tamaño de la unidad:
cada uno
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Capacidad (métrico) unitSize
17196974 250 mL cada uno
17106984 500 mL cada uno
17116984 1000 mL cada uno
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones
Código de producto. 17196974 Proveedor Bohlender™ N.º de proveedor B32816

Please to purchase this item. Need a web account? Register with us today!

This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Ver productos alternativos

Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones

Frascos para aparatos de destilación fabricados con PFA con membranas de filtración de PTFE y rosca S 40.

  • Frascos transparentes y no porosos fabricados con PFA
  • Compensación de presión mediante membrana de filtración de PTFE de 2,5 μm
  • Se puede utilizar para conectar sondas de temperatura o tubos

Especificaciones

Material PFA, PTFE
Capacidad (métrico) 250 mL
Capacidad (imperial) 8,5 oz
Tipo de junta Rosca de sierra S 4, rosca lateral GL 18
Color Translúcido
Título del producto
Seleccione un problema

Al hacer clic en Enviar, acepta que Fisher Scientific se ponga en contacto con usted en relación con los comentarios que ha proporcionado en este formulario. No compartiremos su información para ningún otro fin. Toda la información de contacto proporcionada se mantendrá de acuerdo con nuestra Política de Privacidad. Política de privacidad.