Learn More
Bohlender™ Frascos BOLA™ para aparatos de destilación
Código de producto. 17196974
Cambiar vista
Click to view available options
Capacidad (métrico):
250 mL
500 mL
1000 mL
Tamaño de la unidad:
cada uno
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Capacidad (métrico) unitSize
17196974 250 mL cada uno
17106984 500 mL cada uno
17116984 1000 mL cada uno
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Código de producto. 17196974 Proveedor Bohlender™ N.º de proveedor B32816
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Ver productos alternativos
Frascos para aparatos de destilación fabricados con PFA con membranas de filtración de PTFE y rosca S 40.
  • Frascos transparentes y no porosos fabricados con PFA
  • Compensación de presión mediante membrana de filtración de PTFE de 2,5 μm
  • Se puede utilizar para conectar sondas de temperatura o tubos
Especificaciones
Material PFA, PTFE
Capacidad (métrico) 250 mL
Capacidad (imperial) 8,5 oz
Tipo de junta Rosca de sierra S 4, rosca lateral GL 18
Color Translúcido