Learn More
Piedras Hirvientes, Solstice
Descripción
- Líderes del sector durante más de 65 años
- Solstice ofrece ahora reactivos inorgánicos de calidad premium en todo el – mundo, con consistencia, pureza y precisión garantizadas
Especificaciones
Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | Boiling Stones |
| Punto de fusión | 2038 °C |
| Cantidad | 500 g |
| pH | 9,4 a 10,1 (a 20 °C) |
| Punto de ebullición | 2980 °C |
| CAS | 1344-28-1 |
| Envase | Frasco de polietileno |
| Número UN | NONH for all modes of transport |