Learn More
Thermo Scientific Chemicals Piedras de ebullición, para trabajo preparatorio
Código de producto. 10340534 Tienda Thermo Scientific Chemicals Productos
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
50 g
250 g
Tamaño de la unidad:
250 g
50 g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad Tamaño de la unidad
10340534 50 g 50 g
10413375 250 g 250 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 10340534 Proveedor Thermo Scientific Chemicals N.º de proveedor 386210500
 Artículo restringido
Fecha estimada de envoi: 02-12-2026
Añadir a la cesta
Para trabajo preparatorio
Este producto de marca Thermo Scientific Chemicals formó parte originalmente de la cartera de productos Acros Organics. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original Acros Organics/código de artículo o referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de marca a Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Tipo Piedra de ebullición
Cantidad 50 g