Learn More
Thermo Scientific Chemicals Piedras de ebullición, para trabajo analítico
Código de producto. 10269473 Tienda Thermo Scientific Chemicals Productos
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
50 g
200 g
Tamaño de la unidad:
200 g
50 g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad Tamaño de la unidad
10269473 50 g 50 g
10219193 200 g 200 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 10269473 Proveedor Thermo Scientific Chemicals N.º de proveedor 386200500
 Artículo restringido
Fecha estimada de envoi: 13-11-2026
Añadir a la cesta
Para trabajo analítico
Este producto de marca Thermo Scientific Chemicals formó parte originalmente de la cartera de productos Acros Organics. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original Acros Organics/código de artículo o referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de marca a Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Tipo Piedra de ebullición
Cantidad 50 g