Learn More
Boekel Scientific™ Baño de flotación de tejidos iluminado
Código de producto. 12643565
Cambiar vista
Click to view available options
Tipo:
Baño de flotación de tejido de lujo
Tensión:
230 V
Tamaño de la unidad:
cada uno
Código de producto. Tipo Tensión Tamaño de la unidad
12643565 Baño de flotación de tejido de lujo 230 V cada uno
1 options
Código de producto. 12643565 Proveedor Boekel Scientific™ N.º de proveedor 1459512
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    2475.00€
    2233.14€ / paquete de 1
    Ahorro 241.86€
    9% Descuento
Fecha estimada de envoi: 26-01-2027
Aggiungi al carrello
Aggiungi al carrello
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit. Consulta la politica di reso
Includes
Removable Pyrex dish
El baño de flotación de tejido iluminado elimina las arrugas y la distorsión durante la preparación de secciones de tejido incrustadas en parafina.
  • Temperatura controlada con precisión
  • Control digital por microprocesador con protección de seguridad frente a la temperatura
  • Fondo negro iluminado por LED con transparencia. Pyrex™ plato para visualización de muestras
  • La memoria no volátil retiene el último punto de ajuste de temperatura después del apagado/encendido
Modelo de lujo:
  • Incluye secador de portaobjetos y bloques de orientación de tejido
Certifications
Aprobado por UL61010-1, CSA C22.2 y CE
Warranty
2 año
Specifica
Tipo de controlador Microprocesador digital
Certificaciones/conformidad UL61010-1, CSA C22.2 y CE
Intervalo de temperatura 5 °C a 65 °C
Tipo Baño de flotación de tejido de lujo
Pantalla LED
Para utilizar con (aplicación) Elimina las arrugas y la distorsión durante la preparación de secciones de tejido incluidas en parafina
Incluye Desmontable Pyrex Bloque de plato, secador de portaobjetos y orientador de tejidos
Exactitud de temperatura ± 1°
Longitud (imperial) 14,25 in
Longitud (métrico) 36,2 cm
Anchura (imperial) 14,25 in
Anchura (métrico) 36.2 cm
Altura (imperial) 4,5 in
Altura (métrico) 11.4 cm
Fondo (imperial) 14,25 in
Fondo (métrico) 36.2 cm
Peso (imperial) 10.5 lb.
Peso (métrico) 4.7 kg
Requisitos eléctricos 230 V, 50/60 Hz
Tensión 230 V
Vataje 272 w
Frecuencia 50/60 Hz
Vedi altri risultati Mostra meno risultati
Titolo del prodotto
Selezionare un problema
Facendo clic su Invia, l'utente riconosce che potrebbe essere contattato da Fisher Scientific in merito al feedback fornito in questo modulo. Non condivideremo le vostre informazioni per altri scopi. Tutte le informazioni di contatto fornite saranno conservate in conformità con la nostra Politica sulla privacy. Informativa sulla privacy.