Learn More
Cole-Parmer™ Desecador de vidrio/acero inoxidable Boekel
Código de producto. p-8003536
Change view
Click to view available options
Volumen (métrico):
22 l
125 l
Tamaño de la unidad:
cada uno
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Volumen (métrico) unitSize
11796118 125 l cada uno
11706128 22 l cada uno
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 11796118 Proveedor Cole-Parmer™ N.º de proveedor 2400010
Solo quedan null
Añadir a la cesta
Añadir a la cesta
Mantenga las muestras seguras en este desecador con bloqueo de acción doble.Los desecadores de vidrio/acero inoxidable Cole-Parmer™ Boekel cuentan con puerta hermética y a prueba de fugas con cierre de acción doble, junta de neopreno de una pieza y
  • Iguale la presión con la válvula de descarga de presión manual
  • La válvula de alivio de presión manual le permite igualar la presión interna y externa al abrir la puerta.
  • La bandeja de desecante de acero inoxidable contiene una libra de desecante
  • Cabinas de acero inoxidable 302 pulido con puerta y laterales de vidrio de 4,82 mm (3/16 in) de grosor para observar el contenido
  • La puerta tiene cerradura de acción doble, una junta de goma de una pieza y una bisagra de longitud completa
  • La válvula de ventilación de presión manual le permite liberar presión
  • Elija entre estantes flexboard o SS
  • La bandeja de desecante SS contiene una libra de desecante
Especificaciones
Modelo de cabina Static-Free
Material Acero inoxidable, vidrio
Tipo de producto Desecador
Incluye 2 estantes ajustables
N.º de estantes 2
Posición de los estantes Ajustables
Volumen (métrico) 125 l
Dimensiones interiores (F x An x Al) 479,4 x 485,77 x 546,1 mm
Dimensiones (Largo x Ancho x Alto) 480 x 485,77 x 546,1 mm
Longitud (métrico) 560 mm
Longitud de cámara (métrico) 480 mm
Anchura (métrico) 552,45 mm
Anchura de cámara (métrico) 485,77 mm
Altura (métrico) 546,1 mm
Altura de la cámara (métrico) 540 mm
Peso (métrico) 32 kg