Learn More
Invitrogen™ BODIPY™ FL Maleimide (BODIPY™ FL N-(2-Aminoethyl))Maleimide)
Código de producto. 11584137
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
5 mg
Tamaño de la unidad:
5 miligramos
Código de producto. Cantidad Tamaño de la unidad
11584137 5 mg 5 miligramos
1 options
Código de producto. 11584137 Proveedor Invitrogen™ N.º de proveedor B10250
 Artículo restringido
Fecha estimada de envoi: 30-11-2026
Maleimida BODIPY™ FL (maleimida BODIPY™ FL N-(2-Aminoethyl)))
The thiol-reactive BODIPY™ FL maleimide produces electronically neutral dye conjugates that are spectrally similar to the negatively charged fluorescein dye. This dye's lack of ionic charge results in minimal effects on the isoelectric points of standard proteins conjugated with this fluorophore. The small size and relatively long excited-state lifetime of BODIPY™ FL dye has proven useful for studying ligand-receptor interaction by fluorescence polarization. In addition, BODIPY™ FL dye has little or no spectral overlap with longer-wavelength dyes such as tetramethylrhodamine and Texas Red™ dye, making it a useful green fluorophore for multicolor applications.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Cantidad 5 mg
Tipo de producto Maleimida
Contenido y almacenamiento Almacenar en el congelador (de – 5 a – 30 °C) y proteger de la luz.
Reactividad química Tiol
Condiciones de envío Temperatura ambiente
Fracción reactiva Maleimida
Etiqueta o tinte BODIPY™ FL
Tipo de etiqueta Colorantes BODIPY
Línea de productos BODIPY