Learn More
Bodipy 8-clorometano, TRC
Especificaciones
Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | Bodipy 8-Chloromethane |
| CAS | 208462-25-3 |
| Fórmula molecular | C14H16BClF2N2 |
| Cantidad | 10 mg |
| Sinónimo | (T-4)-[2-[2-Chloro-1-(3,5-dimethyl-2H-pyrrol-2-ylidene-κN)ethyl]-3,5-dimethyl-1H-pyrrolato-κN]difluoro-boron |
| Fórmula InChI | InChI=1S/C14H16BClF2N2/c1-8-5-10(3)19-13(8)12(7-16)14-9(2)6-11(4)20(14)15(19,17)18/h5-6H,7H2,1-4H3 |
| SMILES | [B-]1(N2C(=CC(=C2C(=C3[N+]1=C(C=C3C)C)CCl)C)C)(F)F |
| Nombre IUPAC | 8-(clorometil)-2,2-difluoro-4,6,10,12-tetrametil-3-aza-1-azonia-2-boranuidatriciclo[7.3.0.03,7]dodeca-1(12),4,6,8,10-pentaeno |
| Peso molecular (g/mol) | 296.55 |
| Formula Weight (peso de la fórmula) | 296.1063 |