Learn More
WTW™ Kits de pruebas de DBO
Código de producto. 15381437
Change view
Click to view available options
temp:
De 0,5 a 3000 mg/l de DBO
Tamaño de la unidad:
1 set
Código de producto. temp unitSize
15381437 De 0,5 a 3000 mg/l de DBO 1 set
1 options
Código de producto. 15381437 Proveedor WTW™ N.º de proveedor 252028
Obtenga mediciones fotométricas de precisión para aguas residuales, agua potable y aguas superficiales con los kits de pruebas de DBO WTW™.
  • Para aguas residuales, control de producción, aguas subterráneas, aguas superficiales
  • Para su uso con los modelos PhotoLab™ S6, S12 y 6000/7000
  • Kits de pruebas de demanda biológica de oxígeno (DBO)
  • Esta prueba es muy
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Para utilizar con (equipo) Fotómetros PhotoLab™
Nº de pruebas 50
temp De 0,5 a 3000 mg/l de DBO
Método de prueba Photométrique
compliance-icons compliance-icons compliance-icons
Nombre del producto
  • BOD Cell Test Method: photometric 0.5 - 3000 mg/l
Palabra de advertencia
  • Peligro
Clasificación
  • Toxicidad aguda Categoría 4
  • Lesión ocular grave/irritación ocular Categoría 1
  • Sustancias y mezclas corrosivas Categoría 1
  • Corrosión o irritación cutáneas Categoría 1B
  • Toxicidad específica para determinados órganos Categoría 2
Indicaciones de peligro
  • H290-Puede ser corrosivo para los metales.
  • H302-Nocivo en caso de ingestión.
  • H314-Provoca quemaduras graves en la piel y lesiones oculares graves.
  • H318-Provoca lesiones oculares graves.
  • H373-Puede provocar daños en los órganos.
Consejos de prudencia
  • P234-Conservar únicamente en el recipiente original.
  • P280-Llevar guantes/prendas/gafas/máscara de protección.
  • P301+P312-EN CASO DE INGESTIÓN: Llamar a un CENTRO DE TOXICOLOG A/médico/si la persona se encuentra mal.
  • P303+P361+P353-EN CASO DE CONTACTO CON LA PIEL (o el pelo): Quitar inmediatamente todas las prendas contaminadas. Aclararse la piel con agua/ducharse.
  • P305+P351+P338-EN CASO DE CONTACTO CON LOS OJOS: Aclarar cuidadosamente con agua durante varios minutos. Quitar las lentes de contacto, si lleva y resulta fácil. Seguir aclarando.
  • P314-Consultar a un médico en caso de malestar.