Learn More
Velp Scientifica™ Juego de sensores de analizador de sensor de BOD
Código de producto. 11757433 Tienda Velp Productos
Cambiar vista
Click to view available options
Batería, tipo:
Litio de 2 x 3 V
Tamaño de la unidad:
cada uno
Código de producto. Batería, tipo Tamaño de la unidad
11757433 Litio de 2 x 3 V cada uno
1 options
Código de producto. 11757433 Proveedor Velp Scientifica™ N.º de proveedor F102B0134
Ofertas de fin de año en equipamiento
Usar código promocional 28000
Ver todas las promociones
En stock
Añadir a la cesta
Añadir a la cesta
El juego de sensores de BOD Velp Scientifica™ es una solución innovadora, sin mercurio y extremadamente fiable para el análisis de BOD (demanda de oxígeno bioquímico).
Control preciso
  • Medición en escalas de 90, 250, 600 y 999 ppm de DBO
  • Los valores más altos se pueden medir diluyendo la muestra
  • Los modelos con estaciones de agitación ofrecen una calidad de agitación VELP
Extremadamente práctico
  • Encaja directamente en el frasco que contiene la muestra
  • Almacena automáticamente 5 valores de DBO a intervalos de 24 horas
  • Permite que el análisis continúe durante los fines de semana
  • Resultados legibles directamente en cualquier momento, incluso después de cinco días
  • Lectura directa en mg/l (ppm)
  • Estaciones de agitación compactas
Specifications
Batería, tipo Litio de 2 x 3 V
Incluye Sensor de DBO con trampas KOH, frasco de DBO, barra de agitación magnética de 6 × 35 mm
Para utilizar con (equipo) Análisis de DBO
Tipo Kit de sensor de DBO