Learn More
Velp Scientifica™ Análisis de DBO de sensores de DBO
Código de producto. 17133174 Tienda Velp Productos
Cambiar vista
Click to view available options
Tipo:
Medidor de DBO, 10 sensores
Medidor de DBO, 6 sensores
Tamaño de la unidad:
cada uno
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Tipo Tamaño de la unidad
17133174 Medidor de DBO, 10 sensores cada uno
17123174 Medidor de DBO, 6 sensores cada uno
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 17133174 Proveedor Velp Scientifica™ N.º de proveedor SA10200137
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    2980.00€
    2635.00€ / paquete de 1
    Ahorro 345.00€
    11% Descuento
Ver todas las promociones
Fecha estimada de envoi: 14-12-2026
Solución innovadora, sin mercurio y extremadamente fiable para el análisis de DBO (demanda de oxígeno bioquímico)
  • Una forma sencilla y fácil de monitorear los microorganismos.’ actividad en muestras de agua con resultados extremadamente confiables.
  • La DBO mide el cambio de la presión de gas entre el principio y el final del análisis y da un resultado expresado en mg/l
  • Medición en escalas de DBO de 90, 250, 600 y 999 ppm
  • Los valores más altos se pueden medir diluyendo la muestra
  • Encaja directamente en el frasco que contiene la muestra
  • Almacena automáticamente cinco valores de DBO a intervalos de 24 horas
  • Permite que el análisis continúe durante los fines de semana
  • Resultados legibles directamente en cualquier momento, incluso después de cinco días
  • Lectura directa en mg/l (ppm)
  • Estaciones de agitación compactas
  • Los modelos con estaciones de agitación ofrecen una calidad de agitación VELP
  • Protección IP 54 contra penetración de partículas y líquidos
  • Clase 3 IEC conformidad 1010
Especificaciones
Tipo Medidor de DBO, 10 sensores
Tipo de pantalla Digital
Batería, tipo CR 2430
Tipo de conexión Ermes a través de Wi-Fi/RESPIROSoft™ a través de USB
Material Tecnopolímero
temp 500/2000 Mbar (hPa)
Volumen de la muestra (métrico) Volumen del frasco: 500 mL
Para utilizar con (aplicación) Análisis de DBO (demanda bioquímica de oxígeno)
Incluye Sensor de DBO (diez) (con pilas y trampas de KOH), estación de agitación, diez posiciones 230 V/50 Hz (con barras de agitación y frascos)
Garantía 25 meses
Peso (métrico) 3 kg