Learn More
Velp Scientifica™ Análisis de DBO de sensores de DBO
Código de producto. 17123174 Tienda Velp Productos
Cambiar vista
Click to view available options
Tipo:
Medidor de DBO, 10 sensores
Medidor de DBO, 6 sensores
Tamaño de la unidad:
cada uno
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Tipo Tamaño de la unidad
17123174 Medidor de DBO, 6 sensores cada uno
17133174 Medidor de DBO, 10 sensores cada uno
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 17123174 Proveedor Velp Scientifica™ N.º de proveedor SA10200136
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    2080.00€
    1717.00€ / paquete de 1
    Ahorro 363.00€
    17% Descuento
Ver todas las promociones
Fecha estimada de envoi: 09-12-2026
Solución innovadora, sin mercurio y extremadamente fiable para el análisis de DBO (demanda de oxígeno bioquímico)
  • Una forma sencilla y fácil de monitorear los microorganismos.’ actividad en muestras de agua con resultados extremadamente confiables.
  • La DBO mide el cambio de la presión de gas entre el principio y el final del análisis y da un resultado expresado en mg/l
  • Medición en escalas de DBO de 90, 250, 600 y 999 ppm
  • Los valores más altos se pueden medir diluyendo la muestra
  • Encaja directamente en el frasco que contiene la muestra
  • Almacena automáticamente cinco valores de DBO a intervalos de 24 horas
  • Permite que el análisis continúe durante los fines de semana
  • Resultados legibles directamente en cualquier momento, incluso después de cinco días
  • Lectura directa en mg/l (ppm)
  • Estaciones de agitación compactas
  • Los modelos con estaciones de agitación ofrecen una calidad de agitación VELP
  • Protección IP 54 contra penetración de partículas y líquidos
  • Clase 3 IEC conformidad 1010
Especificaciones
Tipo Medidor de DBO, 6 sensores
Tipo de pantalla Digital
Batería, tipo CR 2430
Tipo de conexión Ermes a través de Wi-Fi/RESPIROSoft™ a través de USB
Material Tecnopolímero
temp 500/2000 Mbar (hPa)
Volumen de la muestra (métrico) Volumen del frasco: 500 mL
Para utilizar con (aplicación) Análisis de DBO (demanda bioquímica de oxígeno)
Incluye Sensor de DBO (seis) (con pilas y trampas de KOH), estación de agitación, seis posiciones 230 V/50 Hz (con barras de agitación y frascos)
Garantía 25 meses
Peso (métrico) 2,3 kg