Learn More
Velp Scientifica™ Frascos de BOD
Código de producto. 11716913 Tienda Velp Productos
Cambiar vista
Click to view available options
Volumen (métrico):
500 ml
Tamaño de la unidad:
cada uno
Código de producto. Volumen (métrico) Tamaño de la unidad
11716913 500 ml cada uno
1 options
Código de producto. 11716913 Proveedor Velp Scientifica™ N.º de proveedor 10001107
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    14.15€
    11.60€ / paquete de 1
    Ahorro 2.55€
    18% Descuento
En stock
El frasco de DBO Velp Scientifica™ es una pieza de repuesto para sensores de DBO y DBO EVO.
  • Fabricado en vidrio
  • Color oscuro
Especificaciones
Volumen (métrico) 500 ml
Para utilizar con (equipo) Sensor de DBO y DBO EVO