Learn More
Boceprevir-d9, TRC
Especificaciones
Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | Boceprevir-d9 |
| CAS | 1256751-11-7 |
| Fórmula molecular | C27 2H9 H36 N5 O5 |
| Cantidad | 5 mg |
| Sinónimo | Boceprevir D9 |
| Fórmula InChI | InChI=1S/C27H45N5O5/c1-25(2,3)20(30-24(37)31-26(4,5)6)23(36)32-13-15-17(27(15,7)8)18(32)22(35)29-16(19(33)21(28)34)12-14-10-9-11-14/h14-18,20H,9-13H2,1-8H3,(H2,28,34)(H,29,35)(H2,30,31,37)/t15-,16?,17-,18-,20+/m0/s1/i4D3,5D3,6D3 |
| SMILES | [2H]C([2H])([2H])C(NC(=O)N[C@H](C(=O)N1C[C@H]2[C@@H]([C@H]1C(=O)NC(CC3CCC3)C(=O)C(=O)N)C2(C)C)C(C)(C)C)(C([2H])([2H])[2H])C([2H])([2H])[2H] |
| Nombre IUPAC | (1R,2S,5S)-N-(4-amino-1-ciclobutil-3,4-dioxobutan-2-il)-3-[(2S)-2-[[1,1,1,3,3,3-hexadeuterio-2-(trideuteriometil)propan-2-il]carbamoilamino]-3,3-dimetilbutanoil]-6,6-dimetil-3-azabiciclo[3.1.0]hexano-2-carboxamida |
| Peso molecular (g/mol) | 528.73 |
| Formula Weight (peso de la fórmula) | 528.3986 |