Learn More
Boc-trans-Hidroxi-L-prolina, TRC
Código de producto. 30393272
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
1 g
5 g
25 g
Tamaño de la unidad:
5 g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
30393272 5 g 5 g
30403515 1 g -
30401607 25 g -
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Código de producto. 30393272 Proveedor Toronto Research Chemicals N.º de proveedor TRCH9524955G
Moléculas orgánicas de alta pureza y estándares analíticos, implementados estratégicamente en todo el mundo para impulsar la innovación y el éxito comercial.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 13726-69-7
Fórmula molecular C10H17NO5
Peso molecular (g/mol) 231.25
Sinónimo (2S-trans)-4-Hydroxy-1,2-Pyrrolidinedicarboxylic Acid 1-(1,1-Dimethylethyl) Ester, L-4-Hydroxy-1,2-pyrrolidinedicarboxylic Acid 1-tert-Butyl Ester, (2S,4R)-1-(tert-Butoxycarbonyl)-4-hydroxypyrrolidine-2-carboxylic Acid, (2S,4R)-1-(tert-Butoxycarbonyl)-4-hydroxypyrrolidine-2-carboxylic Acid, (2S,4R)-4-Hydroxy-1-(tert-butoxycarbonyl)pyrrolidine-2-carboxylic Acid, (2S,4R)-4-Hydroxy-1-[(2-methylpropan-2-yl)oxycarbonyl]pyrrolidine-2-carboxylic Acid, (2S,4R)-4-Hydroxypyrrolidine-1,2-dicarboxylic Acid 1-tert-Butyl Ester, (4R)-1-(tert-Butoxycarbonyl)-4-hydroxy-L-proline, 1-(tert-Butoxycarbonyl)-(2S,4R)-4-hydroxypyrrolidine-2-carboxylic Acid, Boc-L-trans-gamma-hydroxyproline, Boc-trans-Hydroxy-L-proline, N-(tert-Butoxycarbonyl)-4-hydroxy-L-proline, N-(tert-Butoxycarbonyl)hydroxy-L-proline, N-(tert-Butoxycarbonyl)hydroxyproline, N-(tert-Butyloxycarbonyl)-4-hydroxyproline, N-Boc-trans-4-hydroxy-L-proline, N-tert-Butoxycarbonyl-(4R)-4-hydroxy-L-proline, NSC 343720, trans-1-(tert-Butoxycarbonyl)-4-hydroxy-L-proline
Nombre IUPAC ácido (2S,4R)-4-hidroxi-1-[(2-metilpropan-2-il)oxicarbonil]pirrolidina-2-carboxílico
SMILES CC(C)(C)OC(=O)N1C[C@H](O)C[C@H]1C(=O)O
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Boc-trans-Hydroxy-L-proline
Fórmula InChI InChI=1S/C10H17NO5/c1-10(2,3)16-9(15)11-5-6(12)4-7(11)8(13)14/h6-7,12H,4-5H2,1-3H3,(H,13,14)/t6-,7+/m1/s1
Cantidad 5 g
Formula Weight (peso de la fórmula) 231.1107