Learn More
BOC-trans-4-hydroxy-L-proline, 98%, ACROS Organics™
Código de producto. 10577020 Tienda Thermo Scientific Chemicals Productos
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
5 g
25 g
Envase:
Glass bottle
Tamaño de la unidad:
25 g
5 g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad Envase unitSize
10577020 25 g Glass bottle 25 g
10351150 5 g Glass bottle 5 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 10577020 Proveedor Thermo Scientific Acros N.º de proveedor 435480250
Solicitar formato a granel o personalizado
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Ver productos alternativos
CAS 13726-69-7
Fórmula molecular C10H17NO5
Peso molecular (g/mol) 231.25
Número MDL MFCD00053370
Clave InChI BENKAPCDIOILGV-UHFFFAOYNA-N
Sinónimo boc-hyp-oh, boc-l-hydroxyproline, 2s,4r-1-tert-butoxycarbonyl-4-hydroxypyrrolidine-2-carboxylic acid, boc-trans-4-hydroxy-l-proline, n-boc-trans-4-hydroxy-l-proline, boc-l-hyp-oh, boc-hydroxyproline, unii-rc99p5b8ig, trans-boc-hyp-oh, 4r-1-tert-butoxycarbonyl-4-hydroxy-l-proline
PubChem CID 88804
Nombre IUPAC ácido 1-[(terc-butoxi)carbonil]-4-hidroxipirrolidina-2-carboxílico
SMILES CC(C)(C)OC(=O)N1CC(O)CC1C(O)=O
Especificaciones
Nombre del producto químico o material BOC-trans-4-Hydroxy-L-proline
Punto de fusión 121°C to 125°C
Color Blanco
Análisis elemental 50.6 to 53.2% C, 5.9 to 6.2% N
Espectro infrarrojo Authentic
Intervalo de porcentaje de ensayo 98%
Envase Glass bottle
Cantidad 25 g
Rotación específica -51.5° to -55.5° (20°C, 589nm) (c=1 in DMF)
Formula Weight (peso de la fórmula) 231.25
Porcentaje de pureza ≥97.5%
Forma física Powder