Learn More
Boc-trans-4-hidroxi-D-prolina, TRC
Código de producto. 30135861
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
500 mg
1 g
2 g
Tamaño de la unidad:
1 g
2 g
500 miligramos
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
30135861 1 g 1 g
30132866 2 g 2 g
30012418 500 mg 500 miligramos
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Código de producto. 30135861 Proveedor Toronto Research Chemicals N.º de proveedor TRCB2849401G
Moléculas orgánicas de alta pureza y estándares analíticos, implementados estratégicamente en todo el mundo para impulsar la innovación y el éxito comercial.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 147266-92-0
Fórmula molecular C10H17F2NO5
Peso molecular (g/mol) 231.25
Sinónimo (2R,4S)-1-(Tert-Butoxycarbonyl)-4-Hydroxypyrrolidine-2-Carboxylic Acid
Nombre IUPAC ácido (2R,4S)-4-hidroxi-1-[(2-metilpropan-2-il)oxicarbonil]pirrolidina-2-carboxílico
SMILES CC(C)(C)OC(=O)N1C[C@@H](O)C[C@@H]1C(=O)O
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Boc-trans-4-hydroxy-D-proline
Fórmula InChI InChI=1S/C10H17NO5/c1-10(2,3)16-9(15)11-5-6(12)4-7(11)8(13)14/h6-7,12H,4-5H2,1-3H3,(H,13,14)/t6-,7+/m0/s1
Cantidad 1 g