Learn More
Ácido boc-trans-4-aminociclohexanocarboxílico, TRC
Especificaciones
Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | Boc-trans-4-aminocyclohexanecarboxylic acid |
| CAS | 53292-89-0 |
| Fórmula molecular | C12H21NO4 |
| Cantidad | 500 mg |
| Sinónimo | Trans-4-(tert-Butoxycarbonylamino)cyclohexane-1-carboxylic Acid, Trans-4-[(tert-Butoxycarbonyl)amino]cyclohexanecarboxylic Acid, Trans-4-[(tert-Butyloxycarbonyl)amino]cyclohexanecarboxylic Acid, Trans-4-[[[(1,1-Dimethylethyl)oxy]carbonyl]amino]cyclohexanecarboxylic Acid |
| Fórmula InChI | InChI=1S/C12H21NO4/c1-12(2,3)17-11(16)13-9-6-4-8(5-7-9)10(14)15/h8-9H,4-7H2,1-3H3,(H,13,16)(H,14,15) |
| SMILES | CC(C)(C)OC(=O)N[C@@H]1CC[C@H](CC1)C(=O)O |
| Nombre IUPAC | Ácido 4-[(2-metilpropan-2-il)oxicarbonilamino]ciclohexano-1-carboxílico |
| Peso molecular (g/mol) | 243.3 |
| Formula Weight (peso de la fórmula) | 243.1471 |