Learn More
BOC-sarcosina, 99+ %, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 10771331 Tienda Thermo Scientific Chemicals Productos
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
5 g
25 g
Envase:
Frasco de vidrio
Tamaño de la unidad:
25 g
5 g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad Envase unitSize
10771331 25 g Frasco de vidrio 25 g
10053670 5 g Frasco de vidrio 5 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 10771331 Proveedor Thermo Scientific Acros N.º de proveedor 275670250
Solicitar formato a granel o personalizado
CAS: 13734-36-6 | C8H15NO4 | 189.21 g/mol
Este producto de marca Thermo Scientific Chemicals formó parte originalmente de la cartera de productos Acros Organics. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original Acros Organics/código de artículo o referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de marca a Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 13734-36-6
Fórmula molecular C8H15NO4
Peso molecular (g/mol) 189.21
Número MDL MFCD00037795
Clave InChI YRXIMPFOTQVOHG-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo boc-sar-oh, boc-sarcosine, n-boc-sarcosine, glycine, n-1,1-dimethylethoxy carbonyl-n-methyl, n-tert-butoxycarbonyl-n-methylglycine, t-boc-sarcosine, n-t-boc-sarcosine, 2-tert-butoxy carbonyl methyl amino acetic acid, n-tert-butoxycarbonylsarcosine, tert-butoxycarbonyl methyl amino acetic acid
PubChem CID 83692
Nombre IUPAC Ácido 2-[metil-[(2-metilpropan-2-il)oxicarbonil]amino]acético
SMILES CC(C)(C)OC(=O)N(C)CC(=O)O
Especificaciones
Nombre del producto químico o material BOC-Sarcosine
Punto de fusión 86°C to 90°C
Nombre de nota 99+%
Color Blanco
Espectro infrarrojo Auténtico
Intervalo de porcentaje de ensayo 99% min. (ELSD) (HPLC)
Envase Frasco de vidrio
Fórmula lineal (CH3)3COCON(CH3)CH2COOH
Información de solubilidad Solubility in water: slightly soluble
Cantidad 25 g
Formula Weight (peso de la fórmula) 189.21
Porcentaje de pureza ≥99%
Forma física Polvo cristalino o cristales