Especificaciones
Specifica
| Nombre del producto químico o material | BOC-Sarcosine |
| Punto de fusión | 86°C to 90°C |
| Nombre de nota | 99+% |
| Color | Blanco |
| Espectro infrarrojo | Auténtico |
| Intervalo de porcentaje de ensayo | 99% min. (ELSD) (HPLC) |
| Envase | Frasco de vidrio |
| Fórmula lineal | (CH3)3COCON(CH3)CH2COOH |
| Información de solubilidad | Solubility in water: slightly soluble |
| Cantidad | 5 g |
| Vedi altri risultati |
RUO – Research Use Only
Facendo clic su Invia, l'utente riconosce che potrebbe essere contattato da Fisher Scientific in merito al feedback fornito in questo modulo. Non condivideremo le vostre informazioni per altri scopi. Tutte le informazioni di contatto fornite saranno conservate in conformità con la nostra Politica sulla privacy. Informativa sulla privacy.