Learn More
BOC-sarcosina, 99+ %, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 10053670 Tienda Thermo Scientific Chemicals Productos
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
5 g
25 g
Envase:
Frasco de vidrio
Tamaño de la unidad:
25 g
5 g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad Envase unitSize
10053670 5 g Frasco de vidrio 5 g
10771331 25 g Frasco de vidrio 25 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 10053670 Proveedor Thermo Scientific Acros N.º de proveedor 275670050
Solicitar formato a granel o personalizado
CAS: 13734-36-6 | C8H15NO4 | 189.21 g/mol
Este producto de marca Thermo Scientific Chemicals formó parte originalmente de la cartera de productos Acros Organics. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original Acros Organics/código de artículo o referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de marca a Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 13734-36-6
Fórmula molecular C8H15NO4
Peso molecular (g/mol) 189.21
Número MDL MFCD00037795
Clave InChI YRXIMPFOTQVOHG-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo boc-sar-oh, boc-sarcosine, n-boc-sarcosine, glycine, n-1,1-dimethylethoxy carbonyl-n-methyl, n-tert-butoxycarbonyl-n-methylglycine, t-boc-sarcosine, n-t-boc-sarcosine, 2-tert-butoxy carbonyl methyl amino acetic acid, n-tert-butoxycarbonylsarcosine, tert-butoxycarbonyl methyl amino acetic acid
PubChem CID 83692
Nombre IUPAC Ácido 2-[metil-[(2-metilpropan-2-il)oxicarbonil]amino]acético
SMILES CC(C)(C)OC(=O)N(C)CC(=O)O
Specifica
Nombre del producto químico o material BOC-Sarcosine
Punto de fusión 86°C to 90°C
Nombre de nota 99+%
Color Blanco
Espectro infrarrojo Auténtico
Intervalo de porcentaje de ensayo 99% min. (ELSD) (HPLC)
Envase Frasco de vidrio
Fórmula lineal (CH3)3COCON(CH3)CH2COOH
Información de solubilidad Solubility in water: slightly soluble
Cantidad 5 g
Formula Weight (peso de la fórmula) 189.21
Porcentaje de pureza ≥99%
Forma física Polvo cristalino o cristales
Vedi altri risultati Mostra meno risultati
RUO – Research Use Only
Titolo del prodotto
Selezionare un problema
Facendo clic su Invia, l'utente riconosce che potrebbe essere contattato da Fisher Scientific in merito al feedback fornito in questo modulo. Non condivideremo le vostre informazioni per altri scopi. Tutte le informazioni di contatto fornite saranno conservate in conformità con la nostra Politica sulla privacy. Informativa sulla privacy.