Learn More
BOC-S-tricil-L-cisteína, 99 %, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 10786465 Tienda Thermo Scientific Chemicals Productos
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
1 g
5 g
Envase:
Frasco de vidrio
Tamaño de la unidad:
1 g
5 g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad Envase Tamaño de la unidad
10786465 1 g Frasco de vidrio 1 g
10603025 5 g Frasco de vidrio 5 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 10786465 Proveedor Thermo Scientific Acros N.º de proveedor 399060010
 Artículo restringido
Fecha estimada de envoi: 15-12-2026
Añadir a la cesta
CAS: 21947-98-8 | C27H29NO4S | 463.592 g/mol
Este producto de marca Thermo Scientific Chemicals formó parte originalmente de la cartera de productos Acros Organics. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original Acros Organics/código de artículo o referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de marca a Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 21947-98-8
Fórmula molecular C27H29NO4S
Peso molecular (g/mol) 463.592
Número MDL MFCD00038251
Clave InChI JDTOWOURWBDELG-QHCPKHFHSA-N
Sinónimo boc-cys trt-oh, n-boc-s-trityl-l-cysteine, boc-s-trityl-l-cysteine, n-tert-butoxycarbonyl-s-trityl-l-cysteine, r-2-tert-butoxycarbonyl amino-3-tritylthio propanoic acid, boc-cysteine trt-oh, 2r-2-tert-butoxy carbonyl amino-3-triphenylmethyl sulfanyl propanoic acid, l-cysteine, n-1,1-dimethylethoxy carbonyl-s-triphenylmethyl, boc-l-cysteine trityl, 2r-2-tert-butoxycarbonyl amino-3-triphenylmethyl sulfanyl propanoic acid
PubChem CID 11167161
Nombre IUPAC Ácido (2R)-2-[(2-metilpropano-2-il)oxicarbonilamino]-3- tritilsulfanilpropanoico
SMILES CC(C)(C)OC(=O)NC(CSC(C1=CC=CC=C1)(C2=CC=CC=C2)C3=CC=CC=C3)C(=O)O
Especificaciones
Nombre del producto químico o material BOC-S-trityl-L-cysteine
Intervalo de porcentaje de ensayo 99%
Envase Frasco de vidrio
Cantidad 1 g
Formula Weight (peso de la fórmula) 463.6