Learn More
Ácido boc-(S)-3-amino-4-(2,4,5-trifluorofenil)butírico, TRC
Especificaciones
Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | Boc-(S)-3-Amino-4-(2,4,5-trifluorophenyl)butyric Acid |
| CAS | 922178-94-7 |
| Fórmula molecular | C15H18F3NO4 |
| Cantidad | 250 mg |
| Sinónimo | (βS)-β-[[(1,1-Dimethylethoxy)carbonyl]amino]-2,4,5-trifluoro-benzenebutanoic Acid |
| Fórmula InChI | InChI=1S/C15H18F3NO4/c1-15(2,3)23-14(22)19-9(6-13(20)21)4-8-5-11(17)12(18)7-10(8)16/h5,7,9H,4,6H2,1-3H3,(H,19,22)(H,20,21)/t9-/m0/s1 |
| SMILES | FC1=C(C[C@H](NC(OC(C)(C)C)=O)CC(O)=O)C=C(F)C(F)=C1 |
| Nombre IUPAC | Ácido (S)-3-((terc-butoxicarbonil)amino)-4-(2,4,5-trifluorofenil)butanoico |
| Peso molecular (g/mol) | 333.3 |
| Formula Weight (peso de la fórmula) | 333.12 |