Learn More
Boc-Pyr-OH, TRC
Especificaciones
Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | Boc-Pyr-OH |
| CAS | 53100-44-0 |
| Fórmula molecular | C10 H15 N O5 |
| Cantidad | 2.5 g |
| Fórmula InChI | InChI=1S/C10H15NO5/c1-10(2,3)16-9(15)11-6(8(13)14)4-5-7(11)12/h6H,4-5H2,1-3H3,(H,13,14)/t6-/m0/s1 |
| SMILES | CC(C)(C)OC(=O)N1[C@@H](CCC1=O)C(=O)O |
| Nombre IUPAC | ácido (2S)-1-[(2-metilpropan-2-il)oxicarbonil]-5-oxopirrolidina-2-carboxílico |
| Peso molecular (g/mol) | 229.23 |
| Formula Weight (peso de la fórmula) | 229.095 |