Learn More
BOC-O-Bencil-L-tirosina, 99 %, ACROS Organics™
Código de producto. 11925571 Tienda Thermo Scientific Chemicals Productos
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
5 g
Tamaño de la unidad:
5 g
11925571 5 g 5 g
1 options
Código de producto. 11925571 Proveedor Thermo Scientific Acros N.º de proveedor 441990050
Solicitar formato a granel o personalizado
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Ver productos alternativos
Especificaciones
Nombre del producto químico o material BOC-O-Benzyl-L-tyrosine
CAS 2130-96-3
Punto de fusión 112°C to 115°C
Color Blanco
Espectro infrarrojo Authentic
Intervalo de porcentaje de ensayo 98.5% min. (HPLC)
Fórmula molecular C21H25NO5
Número MDL MFCD00065597
Cantidad 5 g
Rotación específica 27.3
Sinónimo boc-tyr bzl-oh, boc-o-benzyl-l-tyrosine, n-boc-o-benzyl-l-tyrosine, n-tert-butoxycarbonyl-o-benzyl-l-tyrosine, s-3-4-benzyloxy phenyl-2-tert-butoxycarbonyl amino propanoic acid, n-tert-butoxycarbonyl-o-benzyl-l-tyrisine, o-benzyl-n-tert-butoxycarbonyl-l-tyrosine, 2s-3-4-benzyloxy phenyl-2-tert-butoxycarbonyl amino propanoic acid, o-benzyl-n-tert-butoxy carbonyl-l-tyrosine, tyrosine, n-1,1-dimethylethoxy carbonyl-o-phenylmethyl
Clave InChI ZAVSPTOJKOFMTA-LGWFVXIRNA-N
SMILES CC(C)(C)OC(=O)N[C@@H](CC1=CC=C(OCC2=CC=CC=C2)C=C1)C(O)=O
Nombre IUPAC ácido (2S)-2-[(2-metilpropan-2-il)oxicarbonilamino]-3-(4-fenilmetoxifenil)propanoico
Peso molecular (g/mol) 371.43
PubChem CID 98763
Formula Weight (peso de la fórmula) 371.44
Porcentaje de pureza 99%
Forma física Polvo o polvo de cristalina
Mostrar más Mostrar menos
Nombre del producto
  • BOC-O-Benzyl-L-tyrosine