Learn More
Boc-NH-PEG6-amina, TRC
Especificaciones
Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | O-(2-Aminoethyl)-O'-[2-(Boc-amino)ethyl]pentaethylene Glycol |
| CAS | 1091627-77-8 |
| Fórmula molecular | C19H40N2O8 |
| Cantidad | 25 mg |
| Sinónimo | 22-Amino-5,8,11,14,17,20-hexaoxa-2-azadocosanoic Acid 1,1-Dimethylethyl Ester, Boc-amino-PEG-amine (n=6), Boc-NH-PEG6-CH2CH2NH2, O-(2-Aminoethyl)-O’-[2-(Boc-amino)ethyl]pentaethylene Glycol |
| Fórmula InChI | InChI=1S/C19H40N2O8/c1-19(2,3)29-18(22)21-5-7-24-9-11-26-13-15-28-17-16-27-14-12-25-10-8-23-6-4-20/h4-17,20H2,1-3H3,(H,21,22) |
| SMILES | CC(C)(C)OC(=O)NCCOCCOCCOCCOCCOCCOCCN |
| Nombre IUPAC | N-[2-[2-[2-[2-[2-[2-(2-aminoetoxi)etoxi]etoxi]etoxi]etoxi]etoxi]etil]carbamato de terc-butilo |
| Peso molecular (g/mol) | 424.53 |
| Formula Weight (peso de la fórmula) | 424.2785 |