Learn More
MedChemExpress Boc-NH-PEG2-C2-NH2
Especificaciones
Especificaciones
| Peso molecular | 248.32 g/mol |
| CAS | 153086-78-3 |
| Contenido y almacenamiento | 4°C, stored under nitrogen ∣ In solvent : -80°C, 6 months ∣ -20°C, 1 month (stored under nitrogen) |
| Condiciones de envío | Room temperature |
| Cantidad | 100 mg |
| Sinónimo | PROTAC Linker 13 |
| Objetivo | NO Synthase ∣ MMP ∣ Endogenous Metabolite |