Learn More
Boc-N-metilglicina, TRC
Código de producto. 30348175
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
25 g
Tamaño de la unidad:
25 g
30348175 25 g 25 g
1 options
Código de producto. 30348175 Proveedor Toronto Research Chemicals N.º de proveedor TRCB65792825G
Moléculas orgánicas de alta pureza y estándares analíticos, entregados estratégicamente en todo el mundo para potenciar la innovación y el éxito comercial.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Boc-N-methylglycine
CAS 13734-36-6
Fórmula molecular C8H15NO4
Cantidad 25 g
Sinónimo N-Carboxy-sarcosine N-tert-Butyl Ester (8CI), N-[(1,1-Dimethylethoxy)carbonyl]-N-methylglycine, (t-Butoxycarbonyl)sarcosine, (tert-Butoxycarbonyl)sarcosine, (tert-Butyloxycarbonyl)sarcosine, 2-((t-Butoxycarbonyl)(methyl)amino)acetic Acid, 2-[(tert-Butoxycarbonyl)(methyl)amino]acetic Acid, Boc-sarcosine, N-(tert-Butoxycarbonyl)-N-methylglycine, N-(tert-Butoxycarbonyl)sarcosine, N-(tert- Butyloxycarbonyl)sarcosine, [(tert-Butoxycarbonyl)(methyl)amino]acetic Acid, [N-(tert-Butoxycarbonyl)-N-methylamino]acetic Acid
Fórmula InChI InChI=1S/C8H15NO4/c1-8(2,3)13-7(12)9(4)5-6(10)11/h5H2,1-4H3,(H,10,11)
SMILES CN(CC(=O)O)C(=O)OC(C)(C)C
Nombre IUPAC Ácido 2-[metil-[(2-metilpropan-2-il)oxicarbonil]amino]acético
Peso molecular (g/mol) 189.21
Formula Weight (peso de la fórmula) 189.1001