Learn More
BOC-N-Metil-L-alanina, 99 %, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 11925401 Tienda Thermo Scientific Chemicals Productos
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
1 g
5 g
Tamaño de la unidad:
1 g
5 g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
11925401 5 g 5 g
11905401 1 g 1 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 11925401 Proveedor Thermo Scientific Acros N.º de proveedor 442930050
Solicitar formato a granel o personalizado
CAS: 16948-16-6 | C9H17NO4 | 203.24 g/mol
Este producto de marca Thermo Scientific Chemicals formó parte originalmente de la cartera de productos Acros Organics. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original Acros Organics/código de artículo o referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de marca a Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 16948-16-6
Fórmula molecular C9H17NO4
Peso molecular (g/mol) 203.24
Número MDL MFCD00037242
Clave InChI VLHQXRIIQSTJCQ-LURJTMIESA-N
Sinónimo boc-n-me-ala-oh, boc-n-methyl-l-alanine, n-boc-n-methyl-l-alanine, s-2-tert-butoxycarbonyl methyl amino propanoic acid, n-tert-butoxycarbonyl-n-methyl-l-alanine, boc-n-a-methyl-l-alanine, s-2-tert-butoxycarbonyl-methyl-amino-propionic acid, l-alanine, n-1,1-dimethylethoxy carbonyl-n-methyl, 2s-2-tert-butoxycarbonyl methyl amino propanoic acid, 2s-2-tert-butoxy carbonyl methyl amino propanoic acid
PubChem CID 7009590
Nombre IUPAC ácido (2S)-2-[metil-[(2-metilpropan-2-il)oxicarbonil]amino]propanoico
SMILES C[C@H](N(C)C(=O)OC(C)(C)C)C(O)=O
Especificaciones
Nombre del producto químico o material BOC-N-Methyl-L-alanine
Punto de fusión 88.0°C to 92.0°C
Intervalo de porcentaje de ensayo 99%
Cantidad 5 g
Rotación específica − 29.80
Formula Weight (peso de la fórmula) 203.24
Porcentaje de pureza 99%
compliance-icons
Nombre del producto
  • BOC-N-Methyl-L-alanine
Palabra de advertencia
  • Atención
Clasificación
  • Lesión ocular grave/irritación ocular Categoría 2
  • Corrosión o irritación cutáneas Categoría 2
  • Toxicidad específica para determinados órganos Categoría 3
Indicaciones de peligro
  • H319-Provoca irritación ocular grave.
  • H335-Puede irritar las vías respiratorias.
  • H315-Provoca irritación cutánea.
Consejos de prudencia
  • P264-Lavarse la cara, las manos y concienzudamente tras la manipulación.
  • P280-Llevar guantes/prendas/gafas/máscara de protección.
  • P304+P340-EN CASO DE INHALACIÓN: Transportar a la persona al aire libre y mantenerla en una posición que le facilite la respiración.
  • P312-Llamar a un CENTRO DE TOXICOLOG A/médico/si la persona se encuentra mal.
  • P332+P313-En caso de irritación cutánea: Consultar a un médico.
  • P337+P313-Si persiste la irritación ocular: Consultar a un médico.