Learn More
BOC-α-Methylalanine, 98%, Thermo Scientific™
Código de producto. 10574331 Tienda Thermo Scientific Chemicals Productos
Cambiar vista
Click to view available options
1g; Glass bottle
Código de producto.
10574331 1g; Glass bottle
1 options
Código de producto. 10574331 Proveedor Thermo Scientific Acros N.º de proveedor 338790010
Solicitar formato a granel o personalizado
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Ver productos alternativos
Especificaciones
Nombre del producto químico o material BOC-α-Methylalanine
CAS 30992-29-1
Intervalo de porcentaje de ensayo 98%
Fórmula molecular C9H17NO4
Fórmula lineal (CH3)3COCONHC(CH3)2COOH
Número MDL MFCD00042973
Sinónimo boc-aib-oh, boc-alpha-methylalanine, 2-boc-amino isobutyric acid, 2-tert-butoxycarbonyl amino-2-methylpropanoic acid, boc-2-aminoisobutyric acid, n-boc-2-aminoisobutyric acid, n-boc-alpha-methylalanine, n-boc-2-amino-2-methylpropanoic acid, 2-tert-butoxy carbonyl amino-2-methylpropanoic acid, 2-tert-butoxycarbonylamino isobutyric acid
Clave InChI MFNXWZGIFWJHMI-UHFFFAOYSA-N
SMILES CC(C)(C)OC(=O)NC(C)(C)C(=O)O
Nombre IUPAC 2-methyl-2-[(2-methylpropan-2-yl)oxycarbonylamino]propanoic acid
Peso molecular (g/mol) 203.238
PubChem CID 2733845
Formula Weight (peso de la fórmula) 203.24
Porcentaje de pureza 98%