Learn More
Boc-Lys(Z)-OH N-fenilmetoxicarbonilo, TRC
Código de producto. 30337927
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
5 g
Tamaño de la unidad:
5 g
Código de producto. Cantidad Tamaño de la unidad
30337927 5 g 5 g
1 options
Código de producto. 30337927 Proveedor Toronto Research Chemicals N.º de proveedor TRCB6570705G
 Artículo restringido
Fecha estimada de envoi: 26-04-2027
Moléculas orgánicas de alta pureza y estándares analíticos, entregados estratégicamente en todo el mundo para potenciar la innovación y el éxito comercial.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Boc-Lys(Z)-OH N-Phenylmethoxycarbonyl
CAS 2389-45-9
Fórmula molecular C19H28N2O6
Cantidad 5 g
Sinónimo (2S)-6-(Benzyloxycarbonylamino)-2-(tert- butoxycarbonylamino)hexanoic acid, (Carbobenzoxy)(carbo-tert-butoxy)lysine, Boc-L-Lys(Z)OH, Boc-Lys(Z)-OH, N2-tert-Butoxycarbonyl-N6- benzyloxycarbonyl-L-lysine, N6-Benzyloxycarbonyl-N2-tert-butoxycarbonyl-L-lysine, NSC 334368, Nalpha-(tert-Butyloxycarbonyl)-Nepsilon-(benzyloxycarbonyl)-L- lysine, Nalpha-tert-Butoxycarbonyl-Nepsilon-benzyloxycarbonyl-L-lysine
Fórmula InChI InChI=1S/C19H28N2O6/c1-19(2,3)27-18(25)21-15(16(22)23)11-7-8-12-20-17(24)26-13-14-9-5-4-6-10-14/h4-6,9-10,15H,7-8,11-13H2,1-3H3,(H,20,24)(H,21,25)(H,22,23)/t15-/m0/s1
SMILES CC(C)(C)OC(=O)N[C@@H](CCCCNC(=O)OCc1ccccc1)C(=O)O
Nombre IUPAC Ácido (2S)-2-[(2-metilpropan-2-il)oxicarbonilamino]-6-(fenilmetoxicarbonilamino)hexanoico
Peso molecular (g/mol) 380.44
Formula Weight (peso de la fórmula) 380.1947