Learn More
Boc-L-valina, TRC
Código de producto. 30348468
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
100 g
Tamaño de la unidad:
100 g
30348468 100 g 100 g
1 options
Código de producto. 30348468 Proveedor Toronto Research Chemicals N.º de proveedor TRCB673490100G
Moléculas orgánicas de alta pureza y estándares analíticos, entregados estratégicamente en todo el mundo para potenciar la innovación y el éxito comercial.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Boc-L-Valine
CAS 13734-41-3
Fórmula molecular C10H19NO4
Cantidad 100 g
Sinónimo N-[(1,1-dimethylethoxy)carbonyl]-L-valine, (2S)-2-(tert-Butoxycarbonylamino)-3-methylbutanoic Acid, (2S)-2-[[(1,1-Dimethylethoxy)carbonyl]amino]-3-methylbutanoic Acid, (S)-2-(tert-Butoxycarbonylamino)-3-methylbutanoic Acid, (S)-N-tert-Butoxycarbonylvaline, BOC-valine, Boc-L-valine, N-BOC-L-valine, N-BOC-valine, N-tert-Butoxycarbonyl-L-valine, N-tert-Butoxycarbonylvaline, N-tert-Butyloxycarbonyl-L-valine, N-tert-Butyloxycarbonylvaline, N-alpha-tert-Butoxycarbonyl-L-valine, NSC 197197, t-Butoxycarbonyl-L-valine, tert-Butoxycarbonyl-L-valine
Fórmula InChI InChI=1S/C10H19NO4/c1-6(2)7(8(12)13)11-9(14)15-10(3,4)5/h6-7H,1-5H3,(H,11,14)(H,12,13)/t7-/m0/s1
SMILES CC(C)[C@H](NC(=O)OC(C)(C)C)C(=O)O
Nombre IUPAC ácido (2S)-3-metil-2-[(2-metilpropan-2-il)oxicarbonilamino]butanoico
Peso molecular (g/mol) 217.26
Formula Weight (peso de la fórmula) 217.1314