Learn More
Éster de hidroxisuccinimida de BOC-L-valina, 98 %, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 11337781 Tienda Thermo Scientific Chemicals Productos
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
5 g
Tamaño de la unidad:
5 g
11337781 5 g 5 g
1 options
Código de producto. 11337781 Proveedor Thermo Scientific Acros N.º de proveedor 440920050
Solicitar formato a granel o personalizado
Este producto de marca Thermo Scientific Chemicals formó parte originalmente de la cartera de productos Acros Organics. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original Acros Organics/código de artículo o referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de marca a Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Nombre del producto químico o material BOC-L-Valine hydroxysuccinimide ester
CAS 3392-12-9
Punto de fusión 126°C to 129°C
Color Blanco
Espectro infrarrojo Auténtico
Intervalo de porcentaje de ensayo 97.5% min. (HPLC)
Envase Frasco de vidrio
Fórmula molecular C14H22N2O6
Número MDL MFCD00037906
Cantidad 5 g
Rotación específica -37.2
Sinónimo boc-val-osu, boc-l-valine hydroxysuccinimide ester, boc-l-val-osu, tert-butyl s-1-2,5-dioxopyrrolidin-1-yl oxy carbonyl-2-methylpropyl carbamate, 2,5-dioxopyrrolidin-1-yl n-tert-butoxycarbonyl-l-valinate, bocvalosu, t-boc-val-osu, pubchem20978, s-2,5-dioxopyrrolidin-1-yl 2-tert-butoxycarbonyl amino-3-methylbutanoate, boc-val-osu n
Clave InChI POBDBYGSGKMZPH-NSHDSACASA-N
SMILES CC(C)[C@H](NC(=O)OC(C)(C)C)C(=O)ON1C(=O)CCC1=O
Nombre IUPAC 2,5-dioxopyrrolidin-1-yl (2S)-2-{[(tert-butoxy)carbonyl]amino}-3-methylbutanoate
Peso molecular (g/mol) 314.34
PubChem CID 98768
Formula Weight (peso de la fórmula) 314.34
Porcentaje de pureza 98%
Forma física Polvo
Mostrar más Mostrar menos
compliance-icons
Nombre del producto
  • BOC-L-valine hydroxysuccinimide ester
Palabra de advertencia
  • Atención
Clasificación
  • Lesión ocular grave/irritación ocular Categoría 2
  • Corrosión o irritación cutáneas Categoría 2
  • Toxicidad específica para determinados órganos Categoría 3
Indicaciones de peligro
  • H319-Provoca irritación ocular grave.
  • H335-Puede irritar las vías respiratorias.
  • H315-Provoca irritación cutánea.
Consejos de prudencia
  • P280-Llevar guantes/prendas/gafas/máscara de protección.
  • P302+P352-EN CASO DE CONTACTO CON LA PIEL: Lavar con abundante agua/.
  • P304+P340-EN CASO DE INHALACIÓN: Transportar a la persona al aire libre y mantenerla en una posición que le facilite la respiración.