Learn More
BOC-L-valina, 99+ %, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 10227020 Tienda Thermo Scientific Chemicals Productos
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
5 g
25 g
100 g
Envase:
Frasco de vidrio
Tamaño de la unidad:
100 g
25 g
5 g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad Envase unitSize
10227020 5 g Frasco de vidrio 5 g
10237020 25 g Frasco de vidrio 25 g
10145503 100 g Frasco de vidrio 100 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Código de producto. 10227020 Proveedor Thermo Scientific Acros N.º de proveedor 275710050
Solicitar formato a granel o personalizado
CAS: 13734-41-3 | C10H19NO4 | 217.27 g/mol
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Acros Organics product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Acros Organics product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 13734-41-3
Fórmula molecular C10H19NO4
Peso molecular (g/mol) 217.27
Número MDL MFCD00065605
Clave InChI SZXBQTSZISFIAO-ZETCQYMHSA-N
Sinónimo boc-val-oh, boc-l-valine, n-tert-butoxycarbonyl-l-valine, tert-butoxycarbonylvaline, boc-l-val-oh, s-2-boc-amino-3-methylbutyric acid, s-2-tert-butoxycarbonyl amino-3-methylbutanoic acid, n-boc-l-valine, n-tert-butyloxycarbonyl-l-valine
PubChem CID 83693
SMILES CC(C)[C@H](NC(=O)OC(C)(C)C)C(O)=O
Especificaciones
Nombre del producto químico o material BOC-L-Valine
Punto de fusión 76°C to 80°C
Nombre de nota 99+%
Color Blanco
Espectro infrarrojo Auténtico
Intervalo de porcentaje de ensayo 99+%
Envase Frasco de vidrio
Fórmula lineal (CH3)2CHCHCOOHNHCOOC(CH3)3
Rotación específica -5.3° to -7.3° (20°C, 589nm) (c=1, CH3COOH)
Nombre IUPAC ácido (2S)-3-metil-2-[(2-metilpropan-2-il)oxicarbonilamino]butanoico
Cantidad 5 g
Formula Weight (peso de la fórmula) 217.27
Porcentaje de pureza ≥99.0%
Forma física Polvo cristalino fino