Learn More
Éster metílico BOC-L-tirosina, 97 %, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 11955571 Tienda Thermo Scientific Chemicals Productos
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
5 g
25 g
Tamaño de la unidad:
25 g
5 g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
11955571 25 g 25 g
11945571 5 g 5 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 11955571 Proveedor Thermo Scientific Acros N.º de proveedor 442020250
Solicitar formato a granel o personalizado
CAS: 4326-36-7 | C15H21NO5 | 295.34 g/mol
Este producto de marca Thermo Scientific Chemicals formó parte originalmente de la cartera de productos Acros Organics. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original Acros Organics/código de artículo o referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de marca a Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 4326-36-7
Fórmula molecular C15H21NO5
Peso molecular (g/mol) 295.34
Número MDL MFCD00191181
Clave InChI NQIFXJSLCUJHBB-STGVRZAANA-N
Sinónimo boc-tyr-ome, boc-l-tyrosine methyl ester, n-boc-l-tyrosine methyl ester, n-tert-butoxycarbonyl-l-tyrosine methyl ester, methyl n-boc-l-tyrosinate, methyl 2s-2-tert-butoxycarbonyl amino-3-4-hydroxyphenyl propanoate, methyl 2s-2-tert-butoxy carbonyl amino-3-4-hydroxyphenyl propanoate, s-methyl 2-tert-butoxycarbonyl amino-3-4-hydroxyphenyl propanoate, s-2-tert-butoxycarbonylamino-3-4-hydroxy-phenyl-propionic acid methyl ester
PubChem CID 7019130
SMILES COC(=O)[C@H](CC1=CC=C(O)C=C1)NC(=O)OC(C)(C)C
Especificaciones
Nombre del producto químico o material BOC-L-Tyrosine methyl ester
Punto de fusión 106.0°C to 107.0°C
Color Blanco a amarillo
Espectro infrarrojo Auténtico
Intervalo de porcentaje de ensayo 96% min. (HPLC)
Cantidad 25 g
Rotación específica 50.2
Nombre IUPAC methyl (2S)-2-{[(tert-butoxy)carbonyl]amino}-3-(4-hydroxyphenyl)propanoate
Formula Weight (peso de la fórmula) 295.34
Porcentaje de pureza 97%
Forma física Polvo o polvo cristalino