Learn More
BOC-L-tirosina, 99 +%, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 10571491 Tienda Thermo Scientific Productos
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
5 g
25 g
100 g
Envase:
Frasco de vidrio
Tamaño de la unidad:
100 g
25 g
5 g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad Envase unitSize
10571491 25 g Frasco de vidrio 25 g
10145060 5 g Frasco de vidrio 5 g
10434385 100 g Frasco de vidrio 100 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Código de producto. 10571491 Proveedor Thermo Scientific Acros N.º de proveedor 275700250
Solicitar formato a granel o personalizado
CAS: 3978-80-1 | C14H19NO5 | 281.31 g/mol
Este producto de marca Thermo Scientific Chemicals formó parte originalmente de la cartera de productos Acros Organics. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original Acros Organics/código de artículo o referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de marca a Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 3978-80-1
Fórmula molecular C14H19NO5
Peso molecular (g/mol) 281.31
Número MDL MFCD00037179
Clave InChI CNBUSIJNWNXLQQ-LDGXTIHJNA-N
Sinónimo boc-tyr-oh, boc-l-tyrosine, n-boc-l-tyrosine, n-tert-butoxycarbonyl-l-tyrosine, n-boc-tyrosine, n-t-boc-l-tyrosine, l-tyrosine, n-1,1-dimethylethoxy carbonyl, chembl65386, n-t-butoxycarbonyl-l-tyrosine, n-tert-butoxycarbonyl tyrosine
PubChem CID 117439
SMILES CC(C)(C)OC(=O)N[C@@H](CC1=CC=C(O)C=C1)C(O)=O
Especificaciones
Nombre del producto químico o material BOC-L-Tyrosine
Punto de fusión 135.0°C to 140.0°C
Color Blanco
Espectro infrarrojo Auténtico
Intervalo de porcentaje de ensayo 99+%
Envase Frasco de vidrio
Fórmula lineal HOC6H4CH2CH(COOH)NHCO2C(CH3)3
Rotación específica + 2.50
Agua 1% Max. (K.F.)
Nombre IUPAC Ácido (2S)-3-(4-hidroxifenil)-2-[(2-metilpropan-2-il)oxicarbonilamino]propanoico
Cantidad 25 g
Formula Weight (peso de la fórmula) 281.3
Porcentaje de pureza ≥99%
Forma física Polvo