Learn More
Éster metílico BOC-L-serina, 95 %, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 11985481 Tienda Thermo Scientific Chemicals Productos
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
1 g
10 g
Envase:
Frasco de vidrio
Tamaño de la unidad:
1 g
10 g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad Envase unitSize
11985481 1 g Frasco de vidrio 1 g
11677978 10 g Frasco de vidrio 10 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 11985481 Proveedor Thermo Scientific Acros N.º de proveedor 437820010
Solicitar formato a granel o personalizado
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Ver productos alternativos
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Acros Organics product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Acros Organics product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 2766-43-0
Fórmula molecular C9H17NO5
Peso molecular (g/mol) 219.24
Clave InChI SANNKFASHWONFD-LURJTMIESA-N
Sinónimo boc-ser-ome, boc-l-serine methyl ester, n-tert-butoxycarbonyl-l-serine methyl ester, n-boc-l-serine methyl ester, s-methyl 2-tert-butoxycarbonyl amino-3-hydroxypropanoate, boc-l-ser-ome, methyl tert-butoxycarbonyl-l-serinate, serine, n-1,1-dimethylethoxy carbonyl-, methyl ester, methyl 2s-2-tert-butoxycarbonyl amino-3-hydroxypropanoate, boc-ser-ome; boc-l-serine methyl ester
PubChem CID 7019177
Nombre IUPAC metilo (2S)-3-hidroxi-2-[(2-metilpropan-2-il)oxicarbonilamino]propanoato
SMILES CC(C)(C)OC(=O)NC(CO)C(=O)OC
Especificaciones
Nombre del producto químico o material BOC-L-Serine methyl ester
Color De incoloro a amarillo
Densidad 1.1000g/mL
Temperatura de inflamación 113°C
Espectro infrarrojo Authentic
Intervalo de porcentaje de ensayo 94% min. (GC)
Envase Frasco de vidrio
Cantidad 1 g
Gravedad específica 1.1
Rotación específica -18
Formula Weight (peso de la fórmula) 219.24
Porcentaje de pureza 95%
Forma física Líquido o aceite
Mostrar más Mostrar menos
Nombre del producto
  • BOC-L-Serine methyl ester