Learn More
Hidrato de BOC-L-serina, 98 %, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 10043280 Tienda Thermo Scientific Chemicals Productos
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
5 g
25 g
100 g
Envase:
Frasco de vidrio
Tamaño de la unidad:
100 g
25 g
5 g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad Envase unitSize
10043280 5 g Frasco de vidrio 5 g
10329060 25 g Frasco de vidrio 25 g
10711355 100 g Frasco de vidrio 100 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Código de producto. 10043280 Proveedor Thermo Scientific Acros N.º de proveedor 275660050
Solicitar formato a granel o personalizado
CAS: 3262-72-4 | C8H15NO5 | 205.21 g/mol
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Acros Organics product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Acros Organics product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 3262-72-4
Fórmula molecular C8H15NO5
Peso molecular (g/mol) 205.21
Número MDL MFCD00037243
Clave InChI FHOAKXBXYSJBGX-MLHKIVSYNA-N
Sinónimo boc-ser-oh, n-boc-l-serine, boc-l-serine, n-tert-butoxycarbonyl-l-serine, n-boc-serine, s-n-boc-serine, n-tert-butoxycarbonyl serine, s-2-tert-butoxycarbonyl amino-3-hydroxypropanoic acid, n-t-butoxycarbonyl-l-serine, boc-l-ser
PubChem CID 98766
SMILES CC(C)(C)OC(=O)N[C@@H](CO)C(O)=O
Especificaciones
Nombre del producto químico o material BOC-L-Serine hydrate
Punto de fusión 84.0°C to 89.0°C
Color Blanco
Espectro infrarrojo Auténtico
Intervalo de porcentaje de ensayo 98%
Envase Frasco de vidrio
Fórmula lineal HOCH2CH(COOH)NHCOOC(CH3)3·
Rotación específica − 8.10
Agua 7.5 to 8.0% (K.F.)
Nombre IUPAC Ácido (2S)-3-hidroxi-2-[(2-metilpropan-2-il)oxicarbonilamino]propanoico
Cantidad 5 g
Temperatura de inflamación 186°C
Formula Weight (peso de la fórmula) 205.21
Porcentaje de pureza 98%
Grado Técnico
Forma física Polvo