Learn More
Éster bencílico BOC-L-Serina, 98 %, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 10220000 Tienda Thermo Scientific Chemicals Productos
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
1 g
5 g
Tamaño de la unidad:
1 g
5 g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
10220000 5 g 5 g
10169959 1 g 1 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 10220000 Proveedor Thermo Scientific Acros N.º de proveedor 434840050
Solicitar formato a granel o personalizado
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Ver productos alternativos
CAS: 59524-02-6 | C15H21NO5 | 295.33 g/mol
Este producto de marca Thermo Scientific Chemicals formó parte originalmente de la cartera de productos Acros Organics. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original Acros Organics/código de artículo o referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de marca a Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 59524-02-6
Fórmula molecular C15H21NO5
Peso molecular (g/mol) 295.33
Clave InChI BQADRZHPZVQGCW-LBPRGKRZSA-N
Sinónimo boc-ser-obzl, boc-l-serine benzyl ester, s-benzyl 2-tert-butoxycarbonyl amino-3-hydroxypropanoate, l-serine, n-1,1-dimethylethoxy carbonyl-, phenylmethyl ester, benzyl 2s-2-tert-butoxycarbonyl amino-3-hydroxypropanoate, ambotzbaa1202, pubchem12169, n-boc-serine benzyl ester, n-boc-l-serine benzyl ester
PubChem CID 7018792
Nombre IUPAC bencilo (2S)-3-hidroxi-2-[(2-metilpropan-2-il)oxicarbonilamino]propanoato
SMILES CC(C)(C)OC(=O)NC(CO)C(=O)OCC1=CC=CC=C1
Especificaciones
Nombre del producto químico o material BOC-L-Serine benzyl ester
Punto de fusión 67°C to 72°C
Color Blanco
Espectro infrarrojo Auténtico
Intervalo de porcentaje de ensayo 97.5% min. (HPLC)
Cantidad 5 g
Rotación específica -14° to -18° (20°C, 589nm) (c=1, ethanol)
Formula Weight (peso de la fórmula) 295.33
Porcentaje de pureza 98%
Forma física Polvo
compliance-icons
Nombre del producto
  • Boc-L-Serine benzyl ester
Palabra de advertencia
  • Atención
Clasificación
  • Lesión ocular grave/irritación ocular Categoría 2
  • Corrosión o irritación cutáneas Categoría 2
  • Toxicidad específica para determinados órganos Categoría 3
Indicaciones de peligro
  • H319-Provoca irritación ocular grave.
  • H335-Puede irritar las vías respiratorias.
  • H315-Provoca irritación cutánea.
Consejos de prudencia
  • P280-Llevar guantes/prendas/gafas/máscara de protección.
  • P302+P352-EN CASO DE CONTACTO CON LA PIEL: Lavar con abundante agua/.
  • P304+P340-EN CASO DE INHALACIÓN: Transportar a la persona al aire libre y mantenerla en una posición que le facilite la respiración.