Learn More
BOC-L-serina, 99 %, anhidro, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 11925531 Tienda Thermo Scientific Chemicals Productos
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
5 g
25 g
Tamaño de la unidad:
25 g
5 g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
11925531 5 g 5 g
11935531 25 g 25 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 11925531 Proveedor Thermo Scientific Acros N.º de proveedor 442560050
Solicitar formato a granel o personalizado
CAS: 3262-72-4 | C8H15NO5 | 205.21 g/mol
Este producto de marca Thermo Scientific Chemicals formó parte originalmente de la cartera de productos Acros Organics. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original Acros Organics/código de artículo o referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de marca a Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 3262-72-4
Fórmula molecular C8H15NO5
Peso molecular (g/mol) 205.21
Número MDL MFCD00037243
Clave InChI FHOAKXBXYSJBGX-MLHKIVSYNA-N
Sinónimo boc-ser-oh, n-boc-l-serine, boc-l-serine, n-tert-butoxycarbonyl-l-serine, n-boc-serine, s-n-boc-serine, n-tert-butoxycarbonyl serine, s-2-tert-butoxycarbonyl amino-3-hydroxypropanoic acid, n-t-butoxycarbonyl-l-serine, boc-l-ser
PubChem CID 98766
Nombre IUPAC Ácido (2S)-3-hidroxi-2-[(2-metilpropan-2-il)oxicarbonilamino]propanoico
SMILES CC(C)(C)OC(=O)N[C@@H](CO)C(O)=O
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Boc-L-serine
Punto de fusión 84.0°C to 89.0°C
Intervalo de porcentaje de ensayo 99%
Envase Frasco de vidrio
Fórmula lineal HOCH2CH(COOH)NHCOOC(CH3)3
Rotación específica − 8.10
Información de solubilidad Solubility in water: soluble. Other solubilities: soluble in alcohols,methylene chloride,slightly soluble in ethers,insoluble in aliphatic hydrocarbons
Cantidad 5 g
Temperatura de inflamación 186°C
Formula Weight (peso de la fórmula) 205.21
Porcentaje de pureza 99%
Mostrar más Mostrar menos
compliance-icons
Nombre del producto
  • Boc-L-serine, anhydrous, 99.0%
Palabra de advertencia
  • Atención
Clasificación
  • Lesión ocular grave/irritación ocular Categoría 2
  • Corrosión o irritación cutáneas Categoría 2
  • Toxicidad específica para determinados órganos Categoría 3
Indicaciones de peligro
  • H319-Provoca irritación ocular grave.
  • H335-Puede irritar las vías respiratorias.
  • H315-Provoca irritación cutánea.
Consejos de prudencia
  • P280-Llevar guantes/prendas/gafas/máscara de protección.
  • P302+P352-EN CASO DE CONTACTO CON LA PIEL: Lavar con abundante agua/.
  • P304+P340-EN CASO DE INHALACIÓN: Transportar a la persona al aire libre y mantenerla en una posición que le facilite la respiración.