Learn More
BOC-L-prolina, 99+ %, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 10378960 Tienda Thermo Scientific Chemicals Productos
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
25 g
100 g
Envase:
Frasco de vidrio
Tamaño de la unidad:
100 g
25 g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad Envase unitSize
10378960 25 g Frasco de vidrio 25 g
10016153 100 g Frasco de vidrio 100 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 10378960 Proveedor Thermo Scientific Acros N.º de proveedor 275650250
Solicitar formato a granel o personalizado
Denne vare kan ikke returneres. Se returpolicy
CAS: 15761-39-4 | C10H17NO4 | 215.249 g/mol
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Acros Organics product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Acros Organics product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 15761-39-4
Fórmula molecular C10H17NO4
Peso molecular (g/mol) 215.249
Número MDL MFCD00037324
Clave InChI ZQEBQGAAWMOMAI-ZETCQYMHSA-N
Sinónimo boc-l-proline, boc-pro-oh, n-boc-l-proline, n-tert-butoxycarbonyl-l-proline, boc-l-pro-oh, s-1-tert-butoxycarbonyl pyrrolidine-2-carboxylic acid, n-tert-butyloxycarbonyl-l-proline, tert-butoxycarbonyl-l-proline, 1-tert-butoxycarbonyl-l-proline, boc-l-pro
PubChem CID 85083
Nombre IUPAC Ácido (2S)-1-[(2-metilpropan-2-il)oxicarbonil]pirrolidina-2-carboxílico
SMILES CC(C)(C)OC(=O)N1CCCC1C(=O)O
Tekniske data
Nombre del producto químico o material BOC-L-Proline
Punto de fusión 133.0°C to 136.0°C
Color Blanco
Espectro infrarrojo Auténtico
Intervalo de porcentaje de ensayo 99+%
Envase Frasco de vidrio
Beilstein 22, 35
Rotación específica − 60.50
Agua 0.5% max. (K.F.)
Cantidad 25 g
Formula Weight (peso de la fórmula) 215.25
Porcentaje de pureza ≥99%
Forma física Polvo cristalino o cristales
Vis mere Vis mindre
RUO – Research Use Only
Produkttitel
Vælg et problem
Ved at klikke på Send, anerkender du, at du kan blive kontaktet af Fisher Scientific med hensyn til den feedback, du har givet i denne formular. Vi deler ikke dine oplysninger til andre formål. Alle angivne kontaktoplysninger skal også vedligeholdes i overensstemmelse med vores Privatlivspolitik.