Learn More
Boc-L-nitroarginina, TRC
Especificaciones
Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | Boc-L-Nitroarginine |
| CAS | 2188-18-3 |
| Fórmula molecular | C11H21N5O6 |
| Cantidad | 1 g |
| Sinónimo | Nalpha-tert-Butoxycarbonyl-NG-nitro-L-arginine, Nalpha-tert-Butoxycarbonyl-NG-nitroarginine, N2-[(1,1-Dimethylethoxy)carbonyl]-N5-[imino(nitroamino)methyl]-L-ornithine |
| Fórmula InChI | InChI=1S/C11H21N5O6/c1-11(2,3)22-10(19)14-7(8(17)18)5-4-6-13-9(12)15-16(20)21/h7H,4-6H2,1-3H3,(H,14,19)(H,17,18)(H3,12,13,15)/t7-/m0/s1 |
| SMILES | CC(C)(C)OC(=O)N[C@@H](CCCNC(=N)N[N+](=O)[O-])C(=O)O |
| Nombre IUPAC | Ácido (2S)-5-[[amino(nitramido)metilideno]amino]-2-[(2-metilpropan-2-il)oxicarbonilamino]pentanoico |
| Peso molecular (g/mol) | 319.31 |
| Formula Weight (peso de la fórmula) | 319.1492 |