Learn More
BOC-L-metionina, +99 %, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 10723061 Tienda Thermo Scientific Chemicals Productos
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
5 g
25 g
Envase:
Frasco de vidrio
Tamaño de la unidad:
25 g
5 g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad Envase Tamaño de la unidad
10723061 5 g Frasco de vidrio 5 g
10686851 25 g Frasco de vidrio 25 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 10723061 Proveedor Thermo Scientific Acros N.º de proveedor 275630050
 Artículo restringido
En stock
Añadir a la cesta
CAS: 2488-15-5 | C10H19NO4S | 249.33 g/mol
Este producto de marca Thermo Scientific Chemicals formó parte originalmente de la cartera de productos Acros Organics. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original Acros Organics/código de artículo o referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de marca a Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 2488-15-5
Fórmula molecular C10H19NO4S
Peso molecular (g/mol) 249.33
Número MDL MFCD00065586
Clave InChI IMUSLIHRIYOHEV-ZETCQYMHSA-N
Sinónimo boc-l-methionine, boc-met-oh, n-boc-l-methionine, n-tert-butoxycarbonyl-l-methionine, tert-butoxycarbonyl-l-methionine, s-2-tert-butoxycarbonyl amino-4-methylthio butanoic acid, n-alpha-t-butyloxycarbonyl-l-methionine, methionine, n-1,1-dimethylethoxy carbonyl, l-methionine, n-1,1-dimethylethoxy carbonyl
PubChem CID 89857
SMILES CSCC[C@H](NC(=O)OC(C)(C)C)C(O)=O
Especificaciones
Nombre del producto químico o material BOC-L-Methionine
Punto de fusión 47.0°C to 53.0°C
Nombre de nota 99+%
Color Blanco
Espectro infrarrojo Auténtico
Intervalo de porcentaje de ensayo 99+%
Envase Frasco de vidrio
Fórmula lineal CH3SCH2CH2CH(COOH)NHCOOC(CH3)3
Rotación específica − 23.00
Agua 0.5% max. (K.F.)
Nombre IUPAC Ácido (2S)-2-[(2-metilpropan-2-il)oxicarbonilamino]-4-metilsulfanilbutanoico
Cantidad 5 g
Formula Weight (peso de la fórmula) 249.33
Porcentaje de pureza ≥99%
Forma física Polvo