missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

BOC-L-Isoleucina, 99+ %, ACROS Organics™

Código de producto. 11931319
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
10 g
Tamaño de la unidad:
cada uno
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad unitSize
11931319 10 g cada uno
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones
Código de producto. 11931319 Proveedor Afora N.º de proveedor 133/71

This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Ver productos alternativos

Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones

Especificaciones

Nombre del producto químico o material BOC-L-Isoleucine
Punto de fusión 68°C to 72°C
Nombre de nota 99+%
CAS 13139-16-7
Color Blanco
Espectro infrarrojo Auténtico
Intervalo de porcentaje de ensayo 99+%
Fórmula molecular C11H21NO4
Fórmula lineal C2H5CH(CH3)CH(COOH)nHCOOC(CH3)3
Número MDL MFCD00038324 MFCD00237550
Rotación específica +2° to +4° (20°C, 589nm) (c=2, CH3COOH)
Sinónimo boc-l-isoleucine, boc-ile-oh, n-boc-l-isoleucine, n-tert-butoxycarbonyl-l-isoleucine, boc-dl-ile-oh, boc-l-ile-oh, 2s,3s-2-tert-butoxycarbonyl amino-3-methylpentanoic acid, l-isoleucine, n-1,1-dimethylethoxy carbonyl, boc-isoleucine, n-t-boc-l-isoleucine
Clave InChI QJCNLJWUIOIMMF-YUMQZZPRSA-N
SMILES CC[C@H](C)[C@H](NC(=O)OC(C)(C)C)C(O)=O
Nombre IUPAC (2S,3S)-2-{[(tert-butoxy)carbonyl]amino}-3-methylpentanoic acid
Peso molecular (g/mol) 231.29
Cantidad 10 g
PubChem CID 2724762
Formula Weight (peso de la fórmula) 231.29
Porcentaje de pureza ≥99.0%
Forma física Polvo cristalino fino
Mostrar más Mostrar menos
Título del producto
Seleccione un problema

Al hacer clic en Enviar, acepta que Fisher Scientific se ponga en contacto con usted en relación con los comentarios que ha proporcionado en este formulario. No compartiremos su información para ningún otro fin. Toda la información de contacto proporcionada se mantendrá de acuerdo con nuestra Política de Privacidad. Política de privacidad.