Learn More
Boc-L-His(Tos)-OH, TRC
Especificaciones
Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | Boc-L-His(Tos)-OH |
| CAS | 35899-43-5 |
| Fórmula molecular | C18H23N3O6S |
| Cantidad | 5 g |
| Sinónimo | N-[(1,1-Dimethylethoxy)carbonyl]-1-[(4-methylphenyl)sulfonyl]-L-histidine |
| Fórmula InChI | InChI=1S/C18H23N3O6S/c1-12-5-7-14(8-6-12)28(25,26)21-10-13(19-11-21)9-15(16(22)23)20-17(24)27-18(2,3)4/h5-8,10-11,15H,9H2,1-4H3,(H,20,24)(H,22,23)/t15-/m0/s1 |
| SMILES | Cc1ccc(cc1)S(=O)(=O)n2cnc(C[C@H](NC(=O)OC(C)(C)C)C(=O)O)c2 |
| Nombre IUPAC | ácido (2S)-3-[1-(4-metilfenil)sulfonillimidazol-4-il]-2-[(2-metilpropan-2-il)oxicarbonilamino]propanoico |
| Peso molecular (g/mol) | 409.46 |
| Formula Weight (peso de la fórmula) | 409.1308 |