Learn More
Boc-L-cisteína, TRC
Código de producto. 30179586
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
250 mg
1 g
2 g
Tamaño de la unidad:
1 g
2 g
250 miligramos
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
30179586 2 g 2 g
30179114 250 mg 250 miligramos
30179318 1 g 1 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Código de producto. 30179586 Proveedor Toronto Research Chemicals N.º de proveedor TRCB6193702G
Moléculas orgánicas de alta pureza y estándares analíticos, implementados estratégicamente en todo el mundo para impulsar la innovación y el éxito comercial.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 20887-95-0
Fórmula molecular C8H15NO4S
Peso molecular (g/mol) 221.27
Sinónimo N-[(1,1-Dimethylethoxy)carbonyl]-L-cysteine, N-Carboxy-L-cysteine N-tert-Butyl Ester, (R)-2-tert-Butoxycarbonylamino-3-mercaptopropionic Acid, N-(tert-Butoxycarbonyl)cysteine, N-(tert-Butyloxycarbonyl)-L-cysteine, N-BOC-L-Cysteine, N-tert-Butoxycarbonyl-L-cysteine
Nombre IUPAC (2R)-2-[(2-metilpropano-2-il)oxicarbonilamino]-3-ácido sulfanilpropanoico
SMILES CC(C)(C)OC(=O)N[C@@H](CS)C(=O)O
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Boc-L-cysteine
Fórmula InChI InChI=1S/C8H15NO4S/c1-8(2,3)13-7(12)9-5(4-14)6(10)11/h5,14H,4H2,1-3H3,(H,9,12)(H,10,11)/t5-/m0/s1
Cantidad 2 g
Formula Weight (peso de la fórmula) 221.0722